Learn More
5-Brom-6-isothiocyanatochinoxalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| CAS | 134892-46-9 |
| Summenformel | C9 H4 Br N3 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Quinoxaline, 5-bromo-6-isothiocyanato-, 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H4BrN3S/c10-8-6(13-5-14)1-2-7-9(8)12-4-3-11-7/h1-4H |
| SMILES | Brc1c(ccc2nccnc12)N=C=S |
| IUPAC-Name | 5-Brom-6-isothiocyanatochinoxalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.12 |
| Formelmasse | 264.9309 |