Learn More
5-Brom-7-Methyl-1H-Indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029305
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
156454-43-2
C8H7BrN2
211.062
MFCD03990484
OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
1382033
5-Brom-7-methyl-1H-indazol
CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
156454-43-2
C8H7BrN2
211.062
MFCD03990484
OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
1382033
5-Brom-7-methyl-1H-indazol
CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 250 mg
Synonym 1h-indazole, 5-bromo-7-methyl, indazole, 5-bromo-7-methyl, pubchem20590, acmc-209zze, 5-bromo-7-methylindazole, ksc495o1l, 2h-indazole,5-bromo-7-methyl, 1h-indazole,5-bromo-7-methyl, 2h-indazole, 5-bromo-7-methyl, en
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%