Learn More
5-Brom-m-xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636671 25 g Glasflasche 25 Gramm
11974521 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294000250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 556-96-7
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
InChI-Schlüssel LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
PubChem CID 136357
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-m-xylene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3600g/mL
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5475 to 1.5495
Prozentgehaltsbereich 98%
Relative Dichte 1.36
Strukturformel (CH3)2C6H3Br
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-m-xylene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.