Learn More
Alfa Aesar™ 5-Brom-N-methylpyridin-2-carboxamid, 96 %
35.00 € - 441.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 845305-87-5
Summenformel C7H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD07357421
InChI-Schlüssel OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 22831620
IUPAC-Name 5-Brom-N-Methylpyridin-2-Carboxamid
SMILES CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15421088
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H54947.MD
250mg
35.00 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15401088
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H54947.03
1g
103.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15411088
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H54947.06
5g
441.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
845305-87-5
215.05
OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
22831620
CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
C7H7BrN2O
MFCD07357421
5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
5-Brom-N-Methylpyridin-2-Carboxamid
Spezifikation
5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
250mg
C7H7BrN2O
5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
215.05
215.05
76°C to 77°C
845305-87-5
MFCD07357421
OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-N-Methylpyridin-2-Carboxamid
22831620
96%