Learn More
5-Bromacetyl-2-hydroxybenzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromoacetyl-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 73866-23-6 |
| Summenformel | C9H8BrNO3 |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 5-(Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(Bromoacetyl)salicylamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8BrNO3/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14/h1-3,12H,4H2,(H2,11,14) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| IUPAC-Name | 5-(2-Bromacetyl)-2-Hydroxybenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.07 |
| Formelmasse | 256.9688 |