Learn More
5-Bromoindol-3-Carbonsaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10706485
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
CAS 877-03-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6BrNO
MDL-Nummer MFCD00152016
Menge 5 g
Synonym 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj
InChI-Schlüssel PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol-3-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 224.05
PubChem CID 70137
Formelmasse 224.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.