Learn More
5-(Brommethyl)-1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazol, 90+%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 226.08 |
| Reinheit (%) | 95% |