Learn More
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzothiadiazol, ≥ 95 %
Catalog Number p-4509991
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
65858-50-6
C7H5BrN2S
229.095
JEPACAAYCVWCFI-UHFFFAOYSA-N
591004
5-(Brommethyl)-2,1,3-Benzothiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C=C1CBr
65858-50-6
C7H5BrN2S
229.095
JEPACAAYCVWCFI-UHFFFAOYSA-N
591004
5-(Brommethyl)-2,1,3-Benzothiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C=C1CBr
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzothiadiazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2,1,3-thiadiazole, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromomethyl, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5-thiadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzthiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2.1.3-thiadiazole, 5-bromomethylbenzo 2,1,3 thiadiazole
Formelmasse 229.1
Reinheit (%) 95%