Learn More
5-(Brommethyl)-3-methylisoxazol, 95 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 176.01 |
Reinheit (%) | 95% |