Learn More
5-Bromopyridin-3-Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10019311
Click to view available options
Braunglasflasche, 10 g
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
CAS 112193-41-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H6BrN3O
MDL-Nummer MFCD00173916
Menge 10 g
Synonym 5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
InChI-Schlüssel VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-carbohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 216.04
PubChem CID 696365
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) 97%