Learn More
5-Bromsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021910
163.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-55-4
C7H5BrO3
217.02
MFCD00002455
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
6972
5-Brom-2-Hydroxybenzoesäure
OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-55-4
C7H5BrO3
217.02
MFCD00002455
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
6972
5-Brom-2-Hydroxybenzoesäure
OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromosalicylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162.0°C to 166.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(OH)CO2H
Menge 250 g
Beilstein 10, 107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromosalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.