Learn More
5-Bromthiophen-2-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455373 100 g 100 Gramm
11435373 5 g 5 Gramm
11445373 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13381.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde was used to prepare 5-[18F]fluoro-2-2-thiophene carboxaldehyde. Also is used in biological studies as anti-inflammatory and anti-tumor activity of the marine mangrove Rhizophora apiculata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-thiophencarboxaldehyd wird zur Herstellung von 5-[18 F]fluor-2-2-thiophencarboxaldehyd verwendet. Wird auch in biologischen Studien als entzündungshemmende und antitumoraktivierende Aktivität der marinen Mangrove Rhizophora apiculata eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich, Kontakt mit Luft/Sauerstoff vermeiden. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4701-17-1
Summenformel C5H3BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.04
MDL-Nummer MFCD00005432
InChI-Schlüssel GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 78428
IUPAC-Name 5-Bromthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES BrC1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Dichte 1.762
Siedepunkt 104°C to 106°C (10 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.639
Menge 100 g
Beilstein 108404
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 191.05
Reinheit (%) 97%