Learn More
5-Bromuracil, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11462537
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51-20-7
C4H3BrN2O2
190.98
MFCD00006017
LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
5802
CHEBI:20552
5-Brom-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
BrC1=CNC(=O)NC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51-20-7
C4H3BrN2O2
190.98
MFCD00006017
LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
5802
CHEBI:20552
5-Brom-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
BrC1=CNC(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromouracil
Schmelzpunkt ∼310°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 127176
Merck Index 14,1440
Formelmasse 190.99
Reinheit (%) ≥98%