Learn More
5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| CAS | 104-50-7 |
| Molecular Formula | C8H14O2 |
| MDL Number | MFCD00005402 |
| Quantity | 1 kg |
| SMILES | O=C1OC(CCCC)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.20 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?