Learn More
5-Carbamoylpyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15419745
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1169402-51-0
C12H17BN2O3
248.089
MFCD11878274
NJLZODHYCOZPBJ-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-nicotinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxamide
59023117
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-carboxamid
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1169402-51-0
C12H17BN2O3
248.089
MFCD11878274
NJLZODHYCOZPBJ-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-nicotinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxamide
59023117
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-carboxamid
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C(=O)N
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Carbamoylpyridin-3 -Boronsäure-Pinacol-Ester wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 96%