missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Carboxamidotryptamine maleate, Tocris Bioscience™

5-HT1 agonist; also has high affinity for 5-ht5a and 5-HT7

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 0458/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417673

  • 250.81 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

5-HT1 agonist with high affinity at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-ht5 and 5-HT7 receptors.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

74885-72-6
C11H13N3O·C4H4O4

Spezifikation

5-Carboxamidotryptamine maleate
74885-72-6
319.32
10mg
C11H13N3O·C4H4O4
>99%
Videos