Learn More
(5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphoniumbromid, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3484500
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
50889-29-7
C24H26BrO2P
457.35
MFCD00055556
JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
2779280
5-Carboxypentyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
[Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
50889-29-7
C24H26BrO2P
457.35
MFCD00055556
JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
2779280
5-Carboxypentyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
[Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 457.35
Reinheit (%) 97%