Learn More
5-Chlor-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049917
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4199-89-7
C12H7ClN2
214.65
MFCD00004980
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 5-chloro, 5-chloropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmo, 1,10-phenanthroline,5-chloro, 5-chloro-1,10 phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1, 10-phenanthroline
77865
5-Chlor-1,10-Phenanthrolin
ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4199-89-7
C12H7ClN2
214.65
MFCD00004980
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 5-chloro, 5-chloropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmo, 1,10-phenanthroline,5-chloro, 5-chloro-1,10 phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1, 10-phenanthroline
77865
5-Chlor-1,10-Phenanthrolin
ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Used to prepare 1,10-phenanthrolinium cation. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 123°C
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents.
Formelmasse 214.66
Physikalische Form Kristallin