Learn More
5-Chlor-1,3,4-thiadiazol-2-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 37566-40-8 |
| Summenformel | C2H2ClN3S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-1,3,4-thiadiazole, NSC 231514 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2ClN3S/c3-1-5-6-2(4)7-1/h(H2,4,6) |
| SMILES | Nc1nnc(Cl)s1 |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-1,3,4-Thiadiazol-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.58 |