Learn More
(5-Chlor-1-Benzothiophen-3-yl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 234.15 |
Reinheit (%) | 97% |