Learn More
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10207170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10207170 250 mg 250 Milligramm
10666904 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207170 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271122500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 42348-86-7
Summenformel C9H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 166.60
MDL-Nummer MFCD00041456
InChI-Schlüssel MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
IUPAC-Name 5-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-indanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder