Learn More
5-Chlor-1-Indanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413867
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413867 1 g 1 Gramm
11423867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18308.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 42348-86-7 | C9H7ClO | 166.60 g/mol
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may also be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors. It participates in the Irie?s synthesis of substituted pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-1-indanon kann als Ausgangsreagenz für die Herstellung von 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanon verwendet werden. Es kann auch für die Herstellung wichtiger biomedizinischer Verbindungen wie Antikonvulsiva, Anticholinergika und Diarylsulfonylharnstoffe mit möglicher Aktivität gegen feste Tumoren verwendet werden. Es beteiligt sich an der Irie′s-Synthese von substituierten Pyridinen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42348-86-7
Summenformel C9H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 166.60
MDL-Nummer MFCD00041456
InChI-Schlüssel MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
IUPAC-Name 5-Chlor-2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-indanone
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Siedepunkt 124°C to 125°C (3 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1448000
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 99%