Learn More
5-Chlor-1 -Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702693
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
110763-09-2
C5H4Cl2N2O
179.00
MFCD02179947
XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
2735773
5-Chlor-1-methylpyrazol-4-carbonylchlorid
CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
110763-09-2
C5H4Cl2N2O
179.00
MFCD02179947
XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
2735773
5-Chlor-1-methylpyrazol-4-carbonylchlorid
CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 95%