Learn More
5-Chlor-2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701447
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
175203-78-8
C6H2Cl2N2O3S
253.05
MFCD00203878
ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
2779275
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
175203-78-8
C6H2Cl2N2O3S
253.05
MFCD00203878
ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
2779275
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
Chemischer Name oder Material 5-chloro-2, 1, 3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 253.06
Reinheit (%) 97%