missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlor-2'-Desoxyuridin, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4404607
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
50-90-8
C9H11ClN2O5
262.646
NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
5-chlor-2'-desoxyuridin
13831089
5-chlor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,4-dion
C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
50-90-8
C9H11ClN2O5
262.646
NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
5-chlor-2'-desoxyuridin
13831089
5-chlor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,4-dion
C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Chemischer Name oder Material 5-Chlor-2'-Desoxyuridin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Menge 0.1 g
Formelmasse 262.65
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'