Learn More
5-Chlor-2-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470007
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470007 50 g 50 Gramm
11460007 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11470007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20951.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2106-05-0 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2106-05-0
Summenformel C6H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 145.561
MDL-Nummer MFCD00069416
InChI-Schlüssel JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chloroaniline, 5-chloro-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-chloro-2-fluoro, buttpark 44\01-98, 5-chlor-2-fluoranilin, pubchem1515, 5-chloro-2-fluoroani, acmc-209fh5, 5-chloro-2-fluoro-aniline, 5-chloro-2-fluorobenzenamine
PubChem CID 75015
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Fluoranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-fluoroaniline
Dichte 1.3
Menge 50 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.56
UN-Nummer UN2810
Siedepunkt 102°C to 105°C (20 mmHg)
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 97%