Learn More
5-Chlor-2-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025469
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2106-05-0
C6H5ClFN
145.561
MFCD00069416
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-chloroaniline, 5-chloro-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-chloro-2-fluoro, buttpark 44\01-98, 5-chlor-2-fluoranilin, pubchem1515, 5-chloro-2-fluoroani, acmc-209fh5, 5-chloro-2-fluoro-aniline, 5-chloro-2-fluorobenzenamine
75015
5-Chlor-2-Fluoranilin
C1=CC(=C(C=C1Cl)N)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2106-05-0
C6H5ClFN
145.561
MFCD00069416
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-chloroaniline, 5-chloro-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-chloro-2-fluoro, buttpark 44\01-98, 5-chlor-2-fluoranilin, pubchem1515, 5-chloro-2-fluoroani, acmc-209fh5, 5-chloro-2-fluoro-aniline, 5-chloro-2-fluorobenzenamine
75015
5-Chlor-2-Fluoranilin
C1=CC(=C(C=C1Cl)N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-fluoroaniline
Dichte 1.3
Siedepunkt 102°C to 105°C (20 mmHg)
Menge 10 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.56
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 97%