missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlor-2-(hydroxymethyl)-furo-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031987
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1347814-95-2
C8H6ClNO2
183.591
MFCD20040113
KEGRTUBZRMQESQ-UHFFFAOYSA-N
5-chlorofuro 3,2-b pyridin-2-yl methanol, 5-chloro-2-hydroxymethyl furo 3,2-b pyridine
73995151
(5-Chlorfuro[3,2-b]Pyridin-2-yl)Methanol
C1=CC(=NC2=C1OC(=C2)CO)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1347814-95-2
C8H6ClNO2
183.591
MFCD20040113
KEGRTUBZRMQESQ-UHFFFAOYSA-N
5-chlorofuro 3,2-b pyridin-2-yl methanol, 5-chloro-2-hydroxymethyl furo 3,2-b pyridine
73995151
(5-Chlorfuro[3,2-b]Pyridin-2-yl)Methanol
C1=CC(=NC2=C1OC(=C2)CO)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Wird in Suzuki-, Stille-, Sonogashira-, Carbonylierungs-, Heck- und Buchwald/Hartwig-Reaktionen eingesetzt.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 250 mg
Formelmasse 183.59
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'