Learn More
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure-13C,d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-methoxy-benzoic Acid-13C,d3 |
| CAS | 1346600-36-9 |
| Summenformel | C713CH4D3ClO3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5-Chloro-o-anisic-13C,d3 Acid, 2-Methoxy-13C,d3-5-chlorobenzoic Acid, 5-Chloro-2-methoxy-13C,d3-benzoic Acid, 5-Chloro-o-anisic-13C,d3 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-2-(trideuterio(113C)methoxy)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.6 |
| Formelmasse | 190.0306 |