Learn More
5-Chlor-2-(methylthio)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485886
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
16423-54-4
C7H8ClNS
173.658
MFCD00052816
RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
2794577
5-Chlor-2-Methylsulfanylanilin
CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
16423-54-4
C7H8ClNS
173.658
MFCD00052816
RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
2794577
5-Chlor-2-Methylsulfanylanilin
CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(methylthio)aniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(Cl)SCH3
Menge 1 g
Synonym 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio
Formelmasse 173.67
Reinheit (%) 95%