Learn More
5-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009271
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
35375-74-7
C7H4ClF3N2O2
240.566
MFCD01312277
AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
2773813
5-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)Anilin
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
35375-74-7
C7H4ClF3N2O2
240.566
MFCD01312277
AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
2773813
5-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)Anilin
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 240.57
Reinheit (%) 97%