Learn More
5-Chlor-2-nitrodiphenylamin-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-nitrodiphenylamine-d5 |
| CAS | 129973-73-5 |
| Summenformel | C12H4D5ClN2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-nitro-N-phenyl-benzenamine-d5, 5-Chloro-2-nitro-diphenylamine-d5, 2-Nitro-5-chlorodiphenylamine-d5, 5-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-12(15(16)17)11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | N-(5-Chlor-2-nitrophenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuterioanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 253.7 |
| Formelmasse | 253.0666 |