Learn More
5-Chlor-3-(Chlormethyl)-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 169.03 |
Reinheit (%) | 97% |