Learn More
5-Chlor-3-Methylbenzo[b]thiophen-2-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10580922
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10580922 1 g 1 Gramm
11396905 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10580922 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MWP00006DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 166964-33-6
Summenformel C9H6Cl2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 281.17
MDL-Nummer MFCD00173797
InChI-Schlüssel JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735756
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Methyl-1-Benzothiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 281.18
Reinheit (%) 97%