Learn More
5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-4228533
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
719-64-2
C13H8ClNO
229.67
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
347291
5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
719-64-2
C13H8ClNO
229.67
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
347291
5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-phenyl-2, 1-benzisoxazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115.3°C to 116.1°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 229.67
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.