Learn More
5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol, 98+ %
Artikelnummer. 11456346
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456346 10 g 10 Gramm
11466346 50 g 50 Gramm
11476346 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23130.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-64-2
Summenformel C13H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 229.663
MDL-Nummer MFCD00014573
InChI-Schlüssel MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
PubChem CID 347291
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 10 g
Formelmasse 229.67
Reinheit (%) ≥98%