Learn More
5-Chlor-7-Iodoquinolin-8-ol, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-7-iodoquinolin-8-ol |
CAS | 130-26-7 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C9H5ClINO |
Menge | 50 g |
Synonym | clioquinol, iodochlorhydroxyquin, chloroiodoquin, chinoform, chloroiodoquine, 5-chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, iodochloroxyquinoline, cliquinol, vioform, chlorojodochin |
InChI-Schlüssel | QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)I)O)N=C1 |