Learn More
5-Chloro-m-salicylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30361214
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361214 25 mg 25 Milligramm
30357703 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38005525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53984-36-4
Summenformel C7H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
Synonym 3-Chloro-5-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
IUPAC-Name 3-chloro-5-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-m-salicylic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
Formelmasse 171.9927