Learn More
5-Chloracetamido-2-methylen-1,3,3-trimethylindolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloroacetamido-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline |
| CAS | 51980-53-1 |
| Summenformel | C14 H17 Cl N2 O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-9-14(2,3)11-7-10(16-13(18)8-15)5-6-12(11)17(9)4/h5-7H,1,8H2,2-4H3,(H,16,18) |
| SMILES | CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(NC(=O)CCl)ccc12 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-N-(1,3,3-Trimethyl-2-methylidenindol-5-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.75 |
| Formelmasse | 264.1029 |