Learn More
5-Chloracetamido-2-methylen-1,3,3-trimethylindolin, TRC
Artikelnummer. 30365465
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3630801G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloroacetamido-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline
CAS 51980-53-1
Summenformel C14 H17 Cl N2 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-9-14(2,3)11-7-10(16-13(18)8-15)5-6-12(11)17(9)4/h5-7H,1,8H2,2-4H3,(H,16,18)
SMILES CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(NC(=O)CCl)ccc12
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(1,3,3-Trimethyl-2-methylidenindol-5-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 264.75
Formelmasse 264.1029
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.