missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlorbenzo[b]thiophen-3-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046021
42.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17266-30-7
C10H7ClO2S
226.674
MFCD00052308
QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
205058
2-(5-Chlor-1-benzothiazol-3-yl)Essigsäure
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17266-30-7
C10H7ClO2S
226.674
MFCD00052308
QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
205058
2-(5-Chlor-1-benzothiazol-3-yl)Essigsäure
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 250 mg
Beilstein 1244795
Formelmasse 226.68
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'