Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chlorbenzofuroxan, 97 %
Artikelnummer. 11402407
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402407 5 g 5 Gramm
11412407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402407 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A14261.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17348-69-5
Summenformel C6H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.552
MDL-Nummer MFCD00068063
InChI-Schlüssel DHPQXIQZZCNOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzofuroxan, 5-chlorobenzofurazan 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-chloro-, monooxide, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, acmc-20lz11, 5-chloro-beznofurazan oxide, 5-chlorobenzfurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazane 1-oxide
PubChem CID 140222
IUPAC-Name 5-Chlor-1-Oxido-2,1,3-Benzoxadiazol-1-ium
SMILES C1=CC2=[N+](ON=C2C=C1Cl)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzofuroxan
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Menge 5 g
Formelmasse 170.56
Reinheit (%) 97%