missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlorbenzoxazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031615
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
22876-19-3
C7H4ClNOS
185.625
MFCD00175241
BOBIZYYFYLLRAH-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 5-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 5-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzooxazole-2-thiol, 5-chloro-benzooxazole-2-thiol, 2 3h-benzoxazolethione, 5-chloro, 5-chloro-2-thioxobenzoxazoline, 2-benzoxazolethiol, 5-chloro
708870
5-Chlor-3H-1,3-Benzoxazol-2-Thion
C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)O2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
22876-19-3
C7H4ClNOS
185.625
MFCD00175241
BOBIZYYFYLLRAH-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 5-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 5-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 2-mercapto-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzooxazole-2-thiol, 5-chloro-benzooxazole-2-thiol, 2 3h-benzoxazolethione, 5-chloro, 5-chloro-2-thioxobenzoxazoline, 2-benzoxazolethiol, 5-chloro
708870
5-Chlor-3H-1,3-Benzoxazol-2-Thion
C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)O2

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzoxazole-2-thiol
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Menge 1 g
Formelmasse 185.63
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'