Learn More
5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30351252
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351252 50 mg -
30358091 500 mg 500 Milligramm
30363005 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351252 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC41340050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23731-06-8
Summenformel C8H7O2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
IUPAC-Name 5-(chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES Oc1ccc(CCl)cc1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,5,11H,4H2
Formelmasse 170.0135