Learn More
5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702358
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
57238-75-2
C9H6Cl2N2O
229.06
MFCD00119077
BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
2735758
5-(chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
57238-75-2
C9H6Cl2N2O
229.06
MFCD00119077
BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
2735758
5-(chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 95%