Learn More
5-Chlorpyridazin-3(2H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881056
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
5-chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
ClC1=CC(=O)NN=C1
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
5-chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
ClC1=CC(=O)NN=C1
Chemischer Name oder Material 5-chloropyridazin-3(2H)-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 130.53
Reinheit (%) 97%