Learn More
5-Chlorpyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485895
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
74115-12-1
C5H4ClNO
129.543
MFCD00006379
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
582305
5-Chlorpyridin-3-ol
C1=C(C=NC=C1Cl)O
74115-12-1
C5H4ClNO
129.543
MFCD00006379
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
582305
5-Chlorpyridin-3-ol
C1=C(C=NC=C1Cl)O
Chemischer Name oder Material 5-Chloropyridin-3-ol
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel Cl(C5H3N)OH
Menge 10 g
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 97%