Spezifikation
| Alpha-Vektor | CHLOROQUINOLINE |
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloroquinoline |
| CAS | 635-27-8 |
| Schmelzpunkt | 28°C to 32°C |
| Flammpunkt | 263°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9 H6 Cl N |
| MDL-Nummer | 00239413 |
| Menge | 1 g |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.61 |