missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Chlorsulfonyl)salicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033282
38.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17243-13-9
C7H5ClO5S
236.62
MFCD00052974
SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
2777240
OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17243-13-9
C7H5ClO5S
236.62
MFCD00052974
SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
2777240
OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(Chlorosulfonyl)salicylic acid
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
IUPAC-Name 5-(Chlorsulfonyl)-2-hydroxybenzoesäure
Formelmasse 236.63
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'