Learn More
5-Chlorvalerylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-92171
61.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1575-61-7
C5H8Cl2O
155.02
MFCD00000758
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
74089
5-chloropentanoyl chloride
ClCCCCC(Cl)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1575-61-7
C5H8Cl2O
155.02
MFCD00000758
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
74089
5-chloropentanoyl chloride
ClCCCCC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleryl chloride
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.4630 to 1.4650
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses
Formelmasse 155.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Chlorovaleryl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.